Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
502,00 zł
vapor density
5.86 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
420 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99.998% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: silicon
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI key
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A precursor in the chemical vapor deposition (CVD) process to deposit silicon onto graphite substrates. This approach results development of high-performance anodes for lithium-ion batteries.
- A precursor material in the hydrogen thermal plasma (H-plasma) process to synthesize silicon nanospheres, which are suitable for use as anode materials in lithium-ion batteries.
Features and Benefits
- High Purity (99.998%): Ensures minimal contamination, crucial for optics and photonics applications
- Ideal for Semiconductor applications: Its ultra-high purity supports fabrication of advanced integrated circuits, wafers, and solar cells
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.998% trace metals basis | description packaged for use in deposition systems | description 99% | description suitable for HPLC, ≥99.9% |
| assay 99.998% trace metals basis | assay 99.998% trace metals basis | assay 99% | assay ≥99.9% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −70 °C (lit.) | mp −70 °C (lit.) | mp −70 °C (lit.) | mp −22 °C (lit.) |
| density 1.483 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.483 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.483 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.623 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 420 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 420 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 420 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 19 mmHg ( 25 °C), 13 mmHg ( 20 °C) |
| bp 57.6 °C (lit.) | bp 57.6 °C (lit.) | bp 57.6 °C (lit.) | bp 121 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon tetrachloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10026-04-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?