Merck
461490
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
96%
Wybierz wielkość
1 G
930,00 zł
930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
930,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH(CH3)N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]23/D +43°, c = 2 in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C[C@@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m1/s1
Klucz InChI
AXRXYILTIWBHEP-LLVKDONJSA-N
Zastosowanie
(R)-(+)-N,N-dimetylo-1-(1-naftylo)etyloamina może reagować z octanem palladu w kwasie octowym, tworząc cyklopalladowany addukt naftylowy.[1]
Base for kinetic resolution of alcohols and acyl halides.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optically active cyclopalladated compounds containing P-chiral ligands. Restricted rotation around the Pd? P bond.
Albert J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 634(1), 83-89 (2001)
Weidert, P.J. et al.
Liebigs Ann. Chem., 533-533 (1989)