Merck
461083
Sigma-Aldrich
Di-p-tolylamine
97%
Synonim(y):
4,4′-Dimethyldiphenylamine, 4-Methyl-N -(4-methylphenyl)benzenamine, p ,p ′-Ditolylamine, Bis(4-methylphenyl)amine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3C6H4)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
mp
78-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(Nc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
Klucz InChI
RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)