Merck
460966
Sigma-Aldrich
N-Methyldihexylamine
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)5]2NCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
tw
146 °C/48 mmHg (lit.)
gęstość
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCN(C)CCCCCC
InChI
1S/C13H29N/c1-4-6-8-10-12-14(3)13-11-9-7-5-2/h4-13H2,1-3H3
Klucz InChI
POMGZMHIXYRARC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Methyldihexylamine (dihexylmethylamine) is a tertiary amine. It is formed during the pyrolysis of 1,1-dihexyl-1-methylamine-2-acylimide.
Zastosowanie
N-Methyldihexylamine may be used to synthesize comb-shaped cationic poly(2,6-dimethylphenylenoxide) (PPO) polymer anion-exchange membrane (AEM) containing two hexyl side chains.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyrolysis of 1, 1-dihexyl-1-methylamine-2-acylimides.
Wawzonek S and Paschke EE.
The Journal of Organic Chemistry, 36(11), 1474-1476 (1971)
Nanwen Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(27), 10124-10133 (2013-06-01)
To produce an anion-conductive and durable polymer electrolyte for alkaline fuel cell applications, a series of quaternized poly(2,6-dimethyl phenylene oxide)s containing long alkyl side chains pendant to the nitrogen-centered cation were synthesized using a Menshutkin reaction to form comb-shaped structures.
Erica L Bakota et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(5), e8608-e8608 (2019-11-11)
While liquid chromatography/high-resolution mass spectrometry (LC/HRMS) is a versatile analytical technique, it is also sensitive to trace impurities. These impurities may come from a variety of sources, including reagents, solvents, and the sample matrix itself. Impurities in reagents may become