Kluczowe dokumenty
464287
N,N-Dimethyldecylamine
98%
Synonim(y):
1-(Dimethylamino)decane
Wybierz wielkość
856,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
856,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
gęstość
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
YWWNNLPSZSEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pore expansion of the aminopropyl-functionalized ethane-bridged bifunctional periodic mesoporous organosilicas (APEPMOs).[1]
- Preparation of stationary phase (named QA C10) having a quaternary ammonium embedded between a propyl and a decyl chain.[2]
- Pore exapansion of monodisperse phenylene-bridged organosilica spheres.[3]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?