Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-002-4
Beilstein/REAXYS Number:
1748246
MDL number:
Assay:
≥95% (GC/NT)
Form:
liquid
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (GC/NT)
form
liquid
density
0.795 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C16H35N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2)3/h4-16H2,1-3H3
InChI key
SFBHPFQSSDCYSL-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethyltetradecylamine has been used for the synthesis of 1,6-bis(N,N-tetradecyl dimethylammonium adipate), a counterion coupled gemini (cocogem) surfactant.
It may also be used in the following studies:
It may also be used in the following studies:
- For the isolation of recombinant botulinum neurotoxin fragments in the yeast Pichia pastoris by cell permeabilization method.
- Synthesis of gemini surfactants belonging to the series of alkanediyl-α,ω-bis-(dimethylalkyl ammonium bromide, which were evaluated as corrosion inhibitors of iron in hydrochloric acid medium.
- Preparation of cationic gemini surfactant of the type N-alkanediyl 1,2-ethane bis(dimethyl ammonium bromide).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥95% (GC/NT) | description 97% | description 95% | description 97% |
| assay ≥95% (GC/NT) | assay 97% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.795 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.732 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.765 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.767 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
303.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
151 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?