Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)9]2NCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-990-1
Beilstein/REAXYS Number:
1765810
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.448
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H45N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-21H2,1-3H3
InChI key
ATBNMWWDBWBAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Methyldidecylamine may be used in the synthesis of N,N-didecyl-N-methyl-N-(4-vinylbenzyl)ammonium chloride. N-Methyldidecylamine (didecyl methylamine) may be employed as catalyst, for promoting cross-linking reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 95% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.807 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.844 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.448 | refractive index - | refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index - |
| impurities ≤0.5% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?