Merck
459305
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg-OH
97%
Synonim(y):
Nα-Fmoc-L-arginine, Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-arginine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.44
Beilstein:
4828015
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +8°, c = 1 in DMF
zanieczyszczenia
<3% water
mp
145-150 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N4O4/c22-20(23)24-11-5-10-18(19(26)27)25-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,25,28)(H,26,27)(H4,22,23,24)/t18-/m0/s1
Klucz InChI
DVBUCBXGDWWXNY-SFHVURJKSA-N
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1