Merck
455903
Sigma-Aldrich
Potassium tetrafluoroborate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium borofluoride
Wybierz wielkość
25 G
635,00 zł
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
635,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KBF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
<100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
530 °C (lit.)
gęstość
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Klucz InChI
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other