Merck
455881
Sigma-Aldrich
Chlorodimethyl(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19ClSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
tw
50 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C11H19ClSi/c1-7-8(2)10(4)11(9(7)3)13(5,6)12/h11H,1-6H3
Klucz InChI
QTMBNCMQGRJAAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)