Merck
455040
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-malate
98%
Synonim(y):
Dimethyl (R)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl D-malate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2CCH2CH(OH)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
Beilstein:
1908705
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +6.6°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
tw
104-108 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Klucz InChI
YSEKNCXYRGKTBJ-SCSAIBSYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves