The degree of substitution of product no. 454907-250G Cellulose propionate is not determined.
Kluczowe dokumenty
454907
Cellulose propionate
average Mw ~130,000, average Mn ~70,000
Synonim(y):
Propionian celulozy, Propionyloceluloza
Wybierz wielkość
580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
580,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn ~70,000
average Mw ~130,000
zawiera
7 wt. % plasticizer
udarność
203 J/m (Izod, 23 °C, notched)
twardość
95 (Rockwell R, ASTM D 785)
temp. przejścia
flow temperature 347 °F
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@H]2OC(=O)CC
InChI
1S/C36H54O19/c1-9-21(37)45-17-19-29(49-23(39)11-3)31(50-24(40)12-4)34(53-27(43)15-7)36(48-19)55-30-20(18-46-22(38)10-2)47-35(54-28(44)16-8)33(52-26(42)14-6)32(30)51-25(41)13-5/h19-20,29-36H,9-18H2,1-8H3/t19-,20-,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36+/m1/s1
Klucz InChI
DQEFEBPAPFSJLV-WLTGXWPBSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the degree of substitution of this cellulose propionate 454907?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the weight ratio of the propionyl group in the corresponding cellulose propionate product?
1 answer-
The weight ratio is not determined for this product. See the link below for a sample Certificate of Analysis which demonstrates the testing performed on this item:
https://www.sigmaaldrich.com/coa/ALDRICH/454907/00927CQHelpful?