Przejdź do
308633
2-Hydroxyethyl cellulose
average Mw ~380,000
Synonim(y):
HEC, Cellulose & cellulose derivatives
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Viscosity:300 - 400 cps, c = 2%; Water at 25° C
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
725 °F
mol wt
average Mw ~380,000
extent of labeling
1.0 mol per mol cellulose (D.S.), 2.0 mol per mol cellulose (M.S.)
mp
288-290 °C (dec.)
density
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)OC)O)OCCO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)C)CO)COC3OC(C(C(C3O)O)OC)CO
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChI key
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxyethyl cellulose (HEC) is a water soluble biopolymer that is majorly used as a thickener and an adhesive. It has water retention which also includes good film forming ability for protective covering.
Non-ionic water soluble polymer. Aqueous solutions are pseudoplastic. Readily disperses without lumping.
Application
Thickener, protective colloid, binder, stabilizer and suspending agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43498109368434965
description
average Mw ~380,000
description
average Mv ~1,300,000
description
-
description
average Mv ~90,000
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
288-290 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
-
extent of labeling
2.0 mol per mol cellulose (M.S.), 1.0 mol per mol cellulose (D.S.)
extent of labeling
2.5 mol per mol cellulose (M.S.)
extent of labeling
-
extent of labeling
2.5 mol per mol cellulose (M.S.)
mol wt
average Mw ~380,000
mol wt
average Mv ~1,300,000
mol wt
-
mol wt
average Mv ~90,000
description
Viscosity:300 - 400 cps, c = 2%; Water at 25° C
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hydroxyethyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)