For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
419028
Cellulose acetate
average Mn ~50,000 by GPC
Synonim(y):
Acetylcellulose
Wybierz wielkość
269,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
269,00 zł
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn ~50,000 by GPC
zakres etykietowania
39.7 wt. % acetyl
zanieczyszczenia
≤3.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
Klucz InChI
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.