Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 721,00 zł |
Informacje o tej pozycji
468,00 zł
form
powder
Quality Segment
autoignition temp.
725 °F
mol wt
average Mv ~90,000
extent of labeling
2.5 mol per mol cellulose (M.S.)
viscosity
100-180 cP(lit.)
density
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)OC)O)OCCO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)C)CO)COC3OC(C(C(C3O)O)OC)CO
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChI key
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mv ~90,000 | description average Mw ~380,000 | description average Mv ~1,300,000 | description viscosity 90-160 cP, 5 % in H2O(25 °C) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| density 0.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| extent of labeling 2.5 mol per mol cellulose (M.S.) | extent of labeling 1.0 mol per mol cellulose (D.S.), 2.0 mol per mol cellulose (M.S.) | extent of labeling 2.5 mol per mol cellulose (M.S.) | extent of labeling - |
| viscosity 100-180 cP(lit.) | viscosity - | viscosity 3,400-5,000 cP, 1 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #4) (30 rpm)(lit.) | viscosity 90-160 cP, 5 % in H2O(25 °C) |
| mol wt average Mv ~90,000 | mol wt average Mw ~380,000 | mol wt average Mv ~1,300,000 | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hydroxyethyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?