Przejdź do
340642
Cellulose acetate propionate
average Mn ~15,000 by GPC, powder
Synonim(y):
Cellulose & cellulose derivatives
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H114O49
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1811.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mn ~15,000 by GPC
extent of labeling
0.0-1.0 wt. % Acetyl, ~5 wt. % Hydroxyl, 40-45 wt. % Propionyl
mp
188-210 °C (lit.)
density
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.CC(=O)OC[C@H]3O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]3O[C@@H]4O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]4OC(C)=O.CCC(=O)OC[C@H]5O[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@@H]5O[C@@H]6O[C@H](COC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@H]6OC(=O)CC
InChI
1S/C36H54O19.C28H38O19.C12H22O11/c1-9-21(37)45-17-19-29(49-23(39)11-3)31(50-24(40)12-4)34(53-27(43)15-7)36(48-19)55-30-20(18-46-22(38)10-2)47-35(54-28(44)16-8)33(52-26(42)14-6)32(30)51-25(41)13-5;1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h19-20,29-36H,9-18H2,1-8H3;19-28H,9-10H2,1-8H3;3-20H,1-2H2/t19-,20-,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36+;19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27-,28+;3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m111/s1
InChI key
HKQOBOMRSSHSTC-DIBAFDJWSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
330183180955GF22418322
description
average Mn ~15,000 by GPC, powder
description
average Mn ~75,000 by GPC, powder
description
average Mn ~30,000 by GPC
description
(CA), film, thickness 0.025 mm, L 1 m
form
powder
form
powder
form
powder
form
film
mp
188-210 °C (lit.)
mp
188-210 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mol wt
average Mn ~15,000 by GPC
mol wt
average Mn ~75,000 by GPC
mol wt
average Mn ~30,000 by GPC
mol wt
-
extent of labeling
40-45 wt. % Propionyl, ~5 wt. % Hydroxyl, 0.0-1.0 wt. % Acetyl
extent of labeling
~2.5 wt. % Acetyl, ~1.8 wt. % Hydroxyl, ~46 wt. % Propionyl
extent of labeling
39.8 wt. % acetyl
extent of labeling
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate propionate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)