Przejdź do
435007
Hydroxypropyl cellulose
average Mw ~80,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
Synonim(y):
HPC, Cellulose & cellulose derivatives
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
145,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
145,50 zł
Cena katalogowa194,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
752 °F
mol wt
average Mw ~80,000
impurities
<5 wt. %
particle size
20 mesh (99% through)
pH
5.0-8.5
interfacial tension mineral oil
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
viscosity
250-800 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C)(lit.)
solubility
H2O: insoluble (above 45 °C), polar organic solvents: soluble
density
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI key
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydroxypropyl cellulose (HPC) is biocompatible in nature and exhibits low critical solution temperature (LCST).[1] It has been reported to be prepared by reacting cellulose with alkali, producing alkali cellulose which is consecutively reacted with propylene oxide. HPC is soluble in water at lower than RT. Viscosity behaves inversely to rise in temperature.
Application
Copolymers composed of HPC backbones with poly((2-dimethyl amino)ethyl methacrylate side chains has been synthesized for gene delivery.[2] HPC has been used as a binder in to nanostructured anatase membranes. Polymer conjugates made of HPC backbones and poly(N-isopropylacryamide) as side chains act as smart hydrogels.[1] HPC has been reported to be studied as a glue.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
191906PHR14851329800
description
average Mw ~80,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
description
average Mw ~1,000,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
viscosity
250-800 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C)(lit.)
viscosity
1,275-3,500 cP, 1 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #3) (30 rpm)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
density
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
5.0-8.5
pH
5.0-8.5
pH
-
pH
-
particle size
20 mesh (99% through)
particle size
20 mesh (99% through)
particle size
-
particle size
-
autoignition temp.
752 °F
autoignition temp.
752 °F
autoignition temp.
752 °F
autoignition temp.
752 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxypropyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?