Merck
454877
Sigma-Aldrich
Diisopropyl (S)-(−)-malate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHO2CCH2CH(OH)CO2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −13°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-6(2)14-9(12)5-8(11)10(13)15-7(3)4/h6-8,11H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
XYVHRFVONMVDGK-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Diisopropyl (S)-(−)-malate can be used as a starting material in the total synthesis of (−)-wikstromol, an α-hydroxylated lactone lignan found in Asian medicinal plants.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective Synthesis of (−)-Wikstromol Using a New Approach via Malic Acid
Sefkow M
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2343-2349 (2001)