Merck
454281
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
57-60 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4FNO3/c8-7-2-1-6(9(11)12)3-5(7)4-10/h1-4H
Klucz InChI
VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel synthesis of dibenzo [b,g] 1, 5-oxazocines.
Ouyang X and Kiselyov AS.
Tetrahedron Letters, 40(32), 5827-5830 (1999)
J Craig Ruble et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(11), 3991-3997 (2009-03-06)
PNU-286607 is the first member of a promising, novel class of antibacterial agents that act by inhibiting bacterial DNA gyrase, a target of clinical significance. Importantly, PNU-286607 displays little cross-resistance with marketed antibacterial agents and is active against methicillin-resistant staphylococcus
The preparation of some polymethine astrazon dyes.
Gale DJ and Wilshire JFK.
Australian Journal of Chemistry, 23(5), 1063-1068 (1970)
A valuable heterocyclic ring transformation: from isoxazolin-5 (2H)-ones to quinolines.
Abbiati G, et al.
Tetrahedron, 59(50), 9887-9893 (2003)
Facile solid phase synthesis of 1, 2-disubstituted-6-nitro-1, 4-dihydroquinazolines using a tetrafunctional scaffold.
Wang X MLA, et al.
Tetrahedron Letters, 46(3), 427-430 (2005)