453064
2-Bromo-N,N-diethylethylamine hydrobromide
98%
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
211-215 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Br.CCN(CC)CCBr
InChI
1S/C6H14BrN.BrH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
HLMHCDKXKXBKQK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges