Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł 285,60 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-660-7
Beilstein/REAXYS Number:
3677061
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
285,60 zł
Cena katalogowa336,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].ClCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
InChI key
FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description AldrichCPR | description AldrichCPR |
| assay 98% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form crystals | form solid | form solid |
| mp 167-170 °C (lit.) | mp - | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?