Key Documents
451886
Sodium mercury amalgam
beads, ≥99.9% trace metals basis, Na 20 %
Synonim(y):
Sodium amalgam
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
beads
skład
Na, 20%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
61 °C
ciąg SMILES
[Na].[Hg]
InChI
1S/Hg.Na
Klucz InChI
MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used for:
- Ionic liquid based sodium ion conducting gel polymer electrolytes
- Dehalogenation agent for the room-temperature synthesis of carbonaceous films
- Plant-scaled method for preparation of deuterium-depleted water
- Investigations of solvent effects on desulfonylation of polyethylene glycol-substituted aryl alkyl sulfones
Catalyst for synthesis of selectively benzylated Me α-D-glucopyranosides
Reagent for reduction of RDX for functionalization for forensic analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?