451630
Gallium(III) fluoride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Gallium fluoride, Gallium trifluoride, Trifluorogallium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
gęstość
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Ga](F)F
InChI
1S/3FH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
WXXZSFJVAMRMPV-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3