Merck
GF87202009
Yttrium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Synonim(y):
Y 006010
Wybierz wielkość
1 EA
2280,00 zł
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Y
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141617
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 872-020-09
rezystywność
57 μΩ-cm, 20°C
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
500 (micron)
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
gęstość
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Klucz InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)