Przejdź do
401528
Bismuth(III) fluoride
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Trifluorobismuthine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BiF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-124-8
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
powder
Solubility:
H2O: insoluble(lit.)
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: bismuth, reagent type: catalyst
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
solubility
H2O: insoluble(lit.)
density
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
398470203645449903
description
≥99.99% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
powder, <100 μm, ≥99.98% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
solubility
H2O: insoluble(lit.)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
solubility
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
solubility
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.98% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)