Merck
450898
Sigma-Aldrich
Gallium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Gallium trichloride
About This Item
Wzór liniowy:
GaCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt 450898, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
anhydrous
ciśnienie pary
1 mmHg ( 48 °C)
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
beads
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
78 °C (lit.)
gęstość
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Catalyst for a number of transformations such as the ring opening and recyclization of epoxides or the trimerization of alkynes.[1][2]
Cechy i korzyści
Lower-temperature solvothermal techniques using GaCl3 and NaN3 or Li3N result in nanocrystalline GaN.
Radical mediator and catalyst in a number of organic bond formation reactions.
Opakowanie
product is packed in vials
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Barman, D.C.
Synlett, 2440-2440 (2003)
Kee-Lung Chang et al.
Toxicology and applied pharmacology, 193(2), 209-217 (2003-12-03)
Gallium is commonly used in the semiconductor industry and medical field. Biologically, gallium is able to interrupt iron metabolism. Exposure to gallium has been shown to affect the human immune system. The purpose of this study was to investigate the
E M Perchellet et al.
Anti-cancer drugs, 10(5), 477-488 (1999-09-07)
Gallium chloride (GaCl3), an antitumor agent with antagonistic action on iron, magnesium and calcium, was tested for its ability to alter the polymerization of purified tubulin (2.2 mg/ml) in a cell-free system in vitro. GaCl3 (250 microM) does not mimic
Muralidhar L Hegde et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 22(1-2), 19-31 (2004-01-27)
Previously, we evidenced a B --> Z helical change in Alzheimer's brain genomic DNA, leading to a hypothesis that Alzheimer's disease (AD) etiological factors such as aluminum (Al), amyloid beta (Abeta) peptide, and Tau might play a role in modulating
Acute and chronic effects of gallium chloride (GaCl3) on tilapia (Oreochromis mossambicus) larvae.
H C Lin et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 60(6), 931-935 (1998-06-12)