Merck
450588
Sigma-Aldrich
Diisobutyl adipate
99%
Synonim(y):
Hexanedioic acid 1,6-bis(2-methylpropyl) ester, NSC 6343
Wybierz wielkość
250 ML
156,80 zł
156,80 zł
Cena katalogowa224,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
156,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
156,80 zł
Cena katalogowa224,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C14H26O4/c1-11(2)9-17-13(15)7-5-6-8-14(16)18-10-12(3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
Klucz InChI
RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diisobutyl adipate is a bis(2-methylpropyl) ester of adipic acid that is used as a plasticizer and a fatty acid in synthetic oils.[1][2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of plasticisers in food by gas chromatography-mass spectrometry with ion-trap mass detection.
Lau O and Wong S
Journal of Chromatography A, 737(2), 338-342 (1996)
Synthetic ester-based oils and their application in power industry.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ?09) (2009)