Merck
450138
Sigma-Aldrich
Ammonium dichromate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium bichromate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
8.7 (vs air)
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
170 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S A Ali
American journal of contact dermatitis : official journal of the American Contact Dermatitis Society, 8(4), 222-224 (1998-01-07)
An outbreak of dermatitis occurred in the Flow Coat sector of a large and modern color television factory. After investigating the working procedures in this area, a risk of contamination of the skin and clothing with ammonium dichromate was found
Chromate in colour television tube manufacture.
S Sinclair et al.
Contact dermatitis, 21(5), 353-353 (1989-11-01)
Investigation and prevention of chromate dermatitis in colour television manufacture.
C J Stevenson et al.
The Journal of the Society of Occupational Medicine, 33(1), 19-20 (1983-01-01)
K L Meert et al.
Annals of emergency medicine, 24(4), 748-750 (1994-10-01)
We report the ingestion of ammonium dichromate by a child that resulted in multiple-organ-system failure and death. Exchange transfusion and hemodialysis were ineffective in removing significant amounts of chromium or causing sustained clinical improvement. We suggest that immediate, large doses
Shankha S Acharyya et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(16), 14451-14459 (2014-08-02)
Three-dimensional (3D) raspberry-like CuCr2O4 spinel nanoparticles were prepared hydrothermally in the presence of cationic surfactant, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). Detailed characterization of the material was carried out by X-ray diffraction (XRD), inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)