Merck
449911
Sigma-Aldrich
Magnesium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Magnesium diiodide
About This Item
Wzór liniowy:
MgI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
linia produktu
AnhydroBeads
Poziom jakości
Próba
99.998% trace metals basis
zanieczyszczenia
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
637 °C (dec.) (lit.)
gęstość
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Anhydrous magnesium iodide, when reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)