Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 619,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
619,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99%
form
beads
reaction suitability
core: lithium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
446 °C (lit.)
density
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
greener alternative category
SMILES string
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, 99% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis |
| form beads | form - | form beads | form beads |
| assay 99% | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.998% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade synthesis grade |
| density 3.49 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.49 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.49 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| mp 446 °C (lit.) | mp 446 °C (lit.) | mp 446 °C (lit.) | mp 605 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium iodide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?