Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-396-0
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
445 °C (lit.)
density
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc iodide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?