Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
Informacje o tej pozycji
273,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: calcium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
779 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.95% trace metals basis | description 99% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis |
| form beads | form - | form powder and chunks | form beads |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99.95% trace metals basis | assay 99% | assay ≥99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - | grade synthesis grade |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤550.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis |
| mp 779 °C (lit.) | mp 779 °C (lit.) | mp 779 °C (lit.) | mp 772 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium iodide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?