Kluczowe dokumenty
203467
Ammonium iodide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Azanium iodide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 210.9 °C)
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
405 °C/1 atm (lit.)
mp
551 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)