Merck
716022
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyrazine
97%
Synonim(y):
2-Ethenylpyrazine
Wybierz wielkość
1 G
442,00 zł
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
442,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560
gęstość
1.041 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h2-5H,1H2
Klucz InChI
KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1