The solubility has not been tested for this product. Unfortunately, there is no information on solubility in water.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 481,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
contains
MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.475
density
1.023 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-7(9)8-5-4-6-10-2/h3H,1,4-6H2,2H3,(H,8,9)
InChI key
RWJGITGQDQSWJG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains MEHQ as inhibitor, 95% | description ≥99.0% (HPLC) | description 99.0-101.0% (T) | description analytical standard |
| assay 95% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay 99.0-101.0% (T) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| density 1.023 g/mL at 25 °C | density 1.218 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| contains MEHQ as inhibitor | contains - | contains - | contains - |
| refractive index n20/D 1.475 | refractive index n20/D 1.493, n20/D 1.492 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
N-(3-メトキシプロピル)アクリルアミドは水に溶解しますか?また、下限臨界溶液温度は何度くらいでしょうか?