Merck
447978
Sigma-Aldrich
Dextrin palmitate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H102O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
895.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
mp
80-130 °C (lit.)
liczba kwasowa
4‑7 mg KOH/g
liczba zmydlania
195‑220 mg KOH/g
gęstość
0.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
Gelling agent for liquid paraffins, higher alcohols, esters and ketones. Oil phase stabilizer for o/w and w/o systems. Uniformly dispenses dyes.
Cechy i korzyści
Surfactants have no effect on gel strength. Forms temperature-reversible gels.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)