Merck
445193
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 445193, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥95.0%
Formularz
solid
mp
111-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BF3O2/c9-7(10,11)5-3-1-2-4-6(5)8(12)13/h1-4,12-13H
Klucz InChI
JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-(trifluorometylo)fenyloboronowy może być stosowany jako reagent:
  • W reakcjach sprzęgania Suzuki w celu przygotowania 2-trifluorometylo arylowych lub heteroarylowych pochodnych.[1]
  • Synteza 4-(2-trifluorometylo)fenylopirololo[2,3-d]pirymidyny jako potencjalnego antagonisty hormonu uwalniającego kortykotropinę.[2]
  • Przygotowanie kwasu 2-nitro-6-(trifluorometylo)fenyloboronowego w reakcji nitrowania.[3]
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Studies of palladium-catalyzed coupling reactions for preparation of hindered 3-arylpyrroles relevant to (-)-rhazinilam and its analogues
Ghosez L, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 79(11), 1827-1839 (2001)
Efficient synthetic approach to heterocycles possessing the 3, 3-disubstituted-2, 3-dihydrobenzofuran skeleton via diverse palladium-catalyzed tandem reactions
Szlosek-Pinaud M, et al.
Tetrahedron, 63(16), 3340-3349 (2007)
Functionalization of pyrrolo [2, 3-d] pyrimidine by palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Tumkevicius, S and Dodonova, J
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 48(2), 258-279 (2012)