Przejdź do
566748
Bis(pentafluorophenyl)zinc
97%
Synonim(y):
Zinc 1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6F5)2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.50
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Sol-Gel Precursors
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
InChI key
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0711500
description
97%
description
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
-
assay
97%
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
100-105 °C (lit.)
mp
73-74 °C (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)