Przejdź do
442585
Pentafluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Synonim(y):
(Perfluorophenyl)magnesium bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmagnesium bromide, Bromo(pentafluorophenyl)magnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6F5MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3611565
995,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
density
0.861 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c([Mg]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5.BrH.Mg/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
Application
Employed in the synthesis of novel arsonic and arsinic acids as ligands for potential transition-metal ion extractants, and in the synthesis of polyfluoroaryl alkyl sulfides.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
470260328820419613
description
0.5 M in diethyl ether
description
0.5 M in THF
description
1.0 M in THF
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
density
0.861 g/mL at 25 °C
density
0.955 g/mL at 25 °C
density
1.021 g/mL at 25 °C
density
0.952 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
0.5 M in diethyl ether
concentration
0.5 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
0.5 M in THF
bp
34.6 °C
bp
65-67 °C
bp
-
bp
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)