Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
778.63
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate,
form
powder
Quality Segment
mp
289-292 °C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Application
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate is useful for hydroformylation reactions.
Preparation Note
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?