Merck
441562
Sigma-Aldrich
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline
≥98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N-Acetyl-L-hydroxyproline
Wybierz wielkość
10 G
750,00 zł
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
750,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
Beilstein:
84043
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline, ≥98%
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
132-133 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4/c1-4(9)8-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h5-6,10H,2-3H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Zastosowanie
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline can be used:
  • In the stereospecific synthesis of 4-fluoroglutamic acid.[1]
  • To synthesize molecular targets for von Hippel-Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase.[2]
  • As a precursor to synthesize pseudopoly(amino acids) such as poly(trans-4-hydroxy-4-acyl-L-proline ester)[3] and a biodegradable polymer, poly(lactic acid-glycolic acid-4-hydroxyproline).[4]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Structure-guided design and optimization of small molecules targeting the protein?protein interaction between the von Hippel?Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase and the hypoxia inducible factor (HIF) alpha subunit with in vitro nanomolar affinities.
Galdeano C, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(20), 8657-8663 (2014)
Stereospecific syntheses of all four stereoisomers of 4-fluoroglutamic acid.
Hudlicky M.
Journal of Fluorine Chemistry, 60(2-3), 193-210 (1993)
Synthesis and characterization of a novel biodegradable polymer poly (lactic acid?glycolic acid?4?hydroxyproline).
Duan J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(6), 3585-3590 (2007)
Pseudopoly (amino acids): A Study of the Synthesis and Characterization of Poly (trans-4-hydroxy-N-acyl-L-proline esters).
Kwon H Y and Langer R
Macromolecules, 22(8), 3250-3255 (1989)
Kohei Togami et al.
International journal of pharmaceutics, 562, 218-227 (2019-03-25)
To develop a three-dimensional visualization method for evaluating the distribution of pulmonary drug delivery systems and compare four tissue-clearing techniques (ClearT2, CUBIC, ScaleS, and SeeDB2) using intrapulmonary liposomes as drug carriers. Rhodamine B-labeled liposomes were administered intrapulmonarily to mice using