Przejdź do
445355
(S)-(+)-1-Aminoindan
97%
Synonim(y):
(S)-(+)-1-Indanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
376,50 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
804,00 zł
603,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2206708
Assay:
97%
Form:
liquid
376,50 zł
Cena katalogowa502,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +16.5°, c = 1.5 in methanol
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
InChI key
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
Gene Information
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
445347130877A59654
assay
97%
assay
97%
assay
95%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
crystals
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
bp
247-249 °C/745 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(+)-1-Aminoindan
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)