Przejdź do
01310
N-Acetyl-L-methionine
≥98.5% (T)
Synonim(y):
N-acetyl-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.25
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-617-7
Beilstein/REAXYS Number:
1725552
MDL number:
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (T), ≥98.5% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D -21.0±1.0°, c = 1% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
103-106 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
InChI key
XUYPXLNMDZIRQH-LURJTMIESA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01042589837441511
description
≥98.5% (T)
description
≥90% (HPLC)
description
98 atom % 15N
description
ReagentPlus®, 99%
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
assay
≥98.5% (T), ≥98.5% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
optical activity
[α]20/D -21.0±1.0°, c = 1% in H2O
optical activity
[α]20/D −24.0±3°, c = 1% in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]25/D −23±3°, c = 2 in ethanol
mp
103-106 °C (lit.)
mp
77-81 °C
mp
103-106 °C (lit.)
mp
187-190 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)