Kluczowe dokumenty
440817
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea
97%
Synonim(y):
γ-Ureidopropyltrimethoxysilane, 3-Ureidopropyltrimethoxysilane, N -[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea, Ureidopropyltrimethoxysilane
Wybierz wielkość
465,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
465,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
217-250 °C (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OC
InChI
1S/C7H18N2O4Si/c1-11-14(12-2,13-3)6-4-5-9-7(8)10/h4-6H2,1-3H3,(H3,8,9,10)
Klucz InChI
LVACOMKKELLCHJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)