Kluczowe dokumenty
440728
2,5-Dimethyl-3-furoic acid
98%
Synonim(y):
2,5-Dimethyl-3-furancarboxylic acid
Wybierz wielkość
1800,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1800,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
mp
137-140 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1cc(C(O)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H8O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
CNTHHNPBADVTRY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?