Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 52,70 zł 39,52 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
Informacje o tej pozycji
39,52 zł
Cena katalogowa52,70 złZaoszczędź 25%vapor density
6.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3.36 mmHg ( 50 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
solubility
water: soluble 1.18 g/L
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
peroxide, phenyl
SMILES string
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- grafting of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3 propyltriethoxysilane) to poly(ethylene co-octene)
- preparation of conformal poly(cyclohexyl methacrylate) thin films via initiated chemical vapor deposition[2]
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description technical, ≥95.0% (RT) | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥95.0% (RT) | assay 98% |
| solubility water: soluble 1.18 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| density 1.021 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.796 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.021 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.321 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?