Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4995 (lit.)
bp
157-159 °C/752 mmHg (lit.)
gęstość
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
JOXXHDGUTVUBDL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?