Merck
439703
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Praseodymium bromide, Praseodymium tribromide
About This Item
Wzór liniowy:
PrBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: praseodymium
ciąg SMILES
Br[Pr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
PLKCYEBERAEWDR-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tom Vander Hoogerstraete et al.
International journal of molecular sciences, 14(11), 21353-21377 (2013-10-31)
Several fundamental extraction parameters such as the kinetics and loading were studied for a new type of metal solvent extraction system with ionic liquids. The binary mixture of the ionic liquid betainium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and water shows thermomorphic behavior with an
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.