Kluczowe dokumenty
Z564680
Sigma-Aldrich
Sleeve stopper septa
bottom I.D. × O.D. 4.2 mm × 10.7 mm, white
Wybierz wielkość
100 EA
543,00 zł
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
543,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural rubber
Połączenie
joint ST/NS10/30
Właściwości
Use with small tubes
dno śr. wewn. × śr. zewn.
4.2 mm × 10.7 mm
kolor
white
Opis ogólny
Sleeve stopper septa are manufactured from pure natural rubber for excellent resealability when used for cannulation techniques or from FKM rubber for high chemical resistance. Natural rubber septa are available in red and white colors and a soft rubber formulation that contains no fillers or coloring agents for super tactility and easy manipulation.
Storage Note for Natural Rubber Septa:
Store septa in a closed bag out of sunlight to retard blooming, which is the formation of a whitish film on the surface of the rubber. Blooming is a natural process and does not affect performance. Remove visible bloom by washing or wiping off before use.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)