Merck
237876
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoacetate
99%
Synonim(y):
1,1,1-Trimethoxyethane
Wybierz wielkość
100 ML
270,00 zł
500 ML
836,00 zł
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
270,00 zł
500 ML
836,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Beilstein:
1098338
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
bp
107-109 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
COC(C)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Klucz InChI
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kinetics and mechanism of gas-phase elimination of trimethyl orthoacetate has been examined over the temperature range of 310-369°C and pressure range of 50-130Torr[1].
Trimethyl orthoacetate is used to synthesize acrylonitrile intermediates via reaction with alcohols followed by Knoevenagel condensation.[2]
Zastosowanie
Trimethyl orthoacetate has been used in the preparation of 2-amino-9-(3-acyloxymethyl-4-alkoxycarbonyloxybut-1-yl)purines and 2-amino-9-(3-alkoxycarbonyl-oxymethyl-4-alkoxycarbonyloxybut -1-yl)purines[3].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transesterification of trimethyl orthoacetate: an efficient protocol for the synthesis of 4-alkoxy-2-aminothiophene-3-carbonitriles
Rao KV, et al.
Tetrahedron Letters, 54, 1274-1278 (2013)
Takahide Murakami et al.
Acta biomaterialia, 84, 257-267 (2018-12-12)
Postoperative adhesion is a relevant clinical problem that causes a variety of clinical complications after abdominal surgery. The objective of this study is to develop a liquid-type antiadhesion agent and evaluate its efficacy in preventing tissue adhesion in a rat
D K Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(8), 1715-1725 (1999-09-11)
A series of 2-amino-9-(3-acyloxymethyl-4-alkoxycarbonyloxybut-1-yl)purin es (1-8) and 2-amino-9-(3-alkoxycarbonyl-oxymethyl-4-alkoxycarbonyloxybut -1-yl)purines (9-12) were synthesized as potential prodrugs of penciclovir. Treatment of 6-deoxypenciclovir with trimethyl orthoacetate or triethyl orthopropionate (1.2 equiv) in DMF in the presence of p-TsOH.H2O (0.1 equiv) followed by quenching
Edgar Márquez et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(47), 12140-12142 (2008-11-01)
The gas-phase elimination kinetics of the title compounds have been examined over the temperature range of 310-369 degrees C and pressure range of 50-130 Torr. The reactions, in seasoned vessels, are homogeneous, unimolecular, and follow a first-order rate law. The
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf